Learn More
MIB1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | MIB1 |
---|---|
Concentrazione | 0.23 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899263
|
Proteintech
11893-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889263
|
Proteintech
11893-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
MIB is an E3 ubiquitin-protein ligase that mediates ubiquitination of Delta receptors, which act as ligands of Notch proteins. This protein positively regulates the Delta-mediated Notch signaling by ubiquitinating the intracellular domain of Delta, leading to endocytosis of Delta receptors. MIB probably mediates ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of DAPK1, thereby antagonizing anti-apoptotic effects of DAPK1 to promote TNF-induced apoptosis.Specifica
MIB1 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86YT6 | |
57534 | |
MIB1 Fusion Protein Ag2507 | |
Primary | |
-20°C | |
MIB1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DAPK interacting protein 1, DIP 1, DIP1, KIAA1323, MIB, MIB1, Mind bomb homolog 1, ZZANK2, ZZZ6 | |
MIB1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |