Learn More
Michigan Residual Solvents Mixture Kit 699 Non-Inhaled Products 2-5000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319021
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 1 mL
Dimensione della confezione:
4mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319021 4 x 1 mL 4mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319021 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREK50000699TN
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 107-06-2, 67-64-1, 75-05-8, 71-43-2, 67-66-3, 75-09-2
Quantità 4 x 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Triacetin