Learn More
Michler's Ketone, 98%
Codice prodotto. 11433864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433864 500 g 500g
11423864 100 g 100g
11443864 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433864 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11889.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-94-8
Formula molecolare C17H20N2O
Molecular Weight (g/mol) 268.36
Numero MDL MFCD00008312
InChI Key VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
IUPAC Name bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Michler's Ketone
Punto di fusione 174°C to 176°C
Punti di ebollizione >360°C
Punto d'infiammabilità 220°C (428°F)
Quantità 500 g
Beilstein 790733
Indice di Merck 14,6177
Peso formulazione 268.36
Percent Purity 98%