Learn More
(+/-)-Miconazole nitrate, 98+%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14a-demethylase
131.00€ - 387.00€
Identificatori chimici
| CAS | 22832-87-7 |
|---|---|
| Formula molecolare | C18H15Cl4N3O4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 479.14 |
| Numero MDL | MFCD00058161 |
| InChI Key | MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N |
| Sinonimo | miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar |
| PubChem CID | 68553 |
| IUPAC Name | 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid |
| SMILES | O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15493499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60796.06 |
5g |
131.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15403509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60796.14 |
25g |
387.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 22832-87-7 | |
| 479.14 | |
| MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N | |
| 68553 | |
| O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 |
| C18H15Cl4N3O4 | |
| MFCD00058161 | |
| miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar | |
| 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid |
Specifica
| (+/-)-Miconazole nitrate | |
| C18H15Cl4N3O4 | |
| 14,6178 | |
| Slightly soluble in water; Soluble in propylene glycol or pyridine. | |
| O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 | |
| 479.14 | |
| 479.15 |
| 22832-87-7 | |
| MFCD00058161 | |
| miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar | |
| MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N | |
| 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid | |
| 68553 | |
| ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 245-256-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4771000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures