Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Micro-90 Cleaning Solution
Codice prodotto. 11729989 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11729989 4 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11729989 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 1810011
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Environmentally friendly cleaning solution, Micro-90 is a mild, yet powerful, free-rinsing cleaner that removes most biological materials. Ideal for use in critical areas and general purpose applications.
  • Removes most biological materials
  • Safe for all your ultrasonic cleaners
  • Environmentallyl friendly
  • Mild but powerful cleaner
  • Suitable for critical cleaning and general purpose use
  • Radioactive contaminants will not reduce cleaning capability
  • Works at any concentration and rinses clean
  • Does not contain CFCs, ODCs or borates
Specifica
Forma Liquid
pH 9.5
Certificazione/Conformità NSF-Registered for USDA A1 use
Concentrazione 1:100 to 2:100
Descrizione Essential Micro-90 cleaning solution
Da utilizzare con (applicazione) Manual or Ultrasonic; Removes Blood and Most Biologoical Materials; Cleans Glass, Most Metals, Plastic, and Rubber
Da utilizzare con (apparecchiatura) CIP, Ultrasonic and Immersion Applications
Quantità 4/Cs.
Volume (sistema imperiale) 4.22 gal.
Volume (sistema metrico) 4 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MICRO-90 Concentrated Cleaning Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4