Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65081 Low Shoe - Width 10
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
143.00€
Specifica
Colore Black, Orange
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17220841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508135
35
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17230841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508136
36
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17240841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508137
37
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17250841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508138
38
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17260841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508139
39
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17270841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508140
40
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17280841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508141
41
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17290841
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508142
42
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17200851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508143
43
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17210851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508144
44
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17220851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508145
45
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17230851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508146
46
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17240851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508147
47
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17250851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508148
48
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17260851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508149
49
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17270851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508150
50
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17280851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508151
51
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17290851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6508152
52
143.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Shoe 6508.1 S3 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoes
  • Lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Metal-free penetration-resistant insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum comfort
  • Breathable, water-repellent high tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Reflecting elements for more safety
  • Individually adjustable due to elastic laces with quick-lock mechanism
    • Normal laces also provided
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue, dust tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6508.1
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black, Orange
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Microvelour
Composite
EN ISO 20345:2011
Narrow width
Yes
S3