Learn More
Wld Tec™ gasprofi 1 SCS Microbruciatore Bunsen
Descrizione
This safe gas burner for sterilizing, heating and other flame related applications combines all the functional advantages needed in modern schools.
Specifica
Specifica
| Product Type | Microbruciatore Bunsen |
| Tipo di gas | Naturale |
| Lunghezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 49 mm |
| Include | Foot Pedal and Button Function |
| Temperatura max (sistema metrico) | 1300°C (Natural Gas), 1350°C (Liquid Gas) |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Peso (sistema metrico) | 700 g |
| Larghezza (sistema metrico) | 86 mm |