Learn More
BRAND™ Micro Burette Bang Pattern
Codice prodotto. 15891465 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15891465 2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15891465 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 924265
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Class AS
  • PTFE spindle
  • Boro 3.3
  • Individual conformity certificate
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 2 mL
    Materiale Borosilicate Glass
    Graduazioni 0.01 mL
    Materiale del rubinetto PTFE
    Tipo Bang Pattern Microburet
    Class Classe AS