Learn More
Hellma Micro Cuvette, 108.002F-QS
Codice prodotto. 10690693
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 x 2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
10690693 10 x 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10690693 Fornitore Hellma N. del fornitore 108002F1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    380.00€ / pezzi 1
    Risparmia 36.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Highly pure Suprasil™ quartz glass fluorescence cuvette with a PTFE lid.
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • UV/VIS range
  • Fluorescence cell
  • PTFE lid included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 μL
Materiale Suprasil Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 2 mm
Spessore (sistema metrico) Base Thickness: 9 mm
Include PTFE Lid
Quantità 1/Pk
Lunghezza del percorso 10 x 2 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm