Learn More
Hellma Micro Cuvette, 115F-QS
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 x 2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- PTFE stopper
- For fluorescence measurements
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 400 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Spessore (sistema metrico) | Base thickness: 1.25 mm |
| Include | PTFE Stopper |
| Quantità | 1/Pk |
| Lunghezza del percorso | 10 x 2 mm |