Learn More
Hellma Micro Cuvette, QS Quartz
Codice prodotto. 10150251
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
10150251 10 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10150251 Fornitore Hellma N. del fornitore 1040021040
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Highly pure Suprasil™ quartz glass cuvette with PTFE lid.
  • High-purity synthetic fused silica quartz construction
  • UV/VIS range
  • PTFE lid included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 700 μL
Materiale Suprasil Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 2 mm
Spessore (sistema metrico) Base Thickness: 3.2 mm
Include PTFE Lid
Quantità 1/ea.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm