Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel
Micro-Filter Funnel for very small volumes.
120.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Quantità 5/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16823076
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ROBU VitraPOR™
27200
0 2 mL
120.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15463224
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ROBU VitraPOR™
27203
3 2 mL
120.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16883066
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ROBU VitraPOR™
27081
1 0.8 mL
120.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16843076
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ROBU VitraPOR™
27202
2 2 mL
120.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16873066
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ROBU VitraPOR™
27080
0 0.8 mL
120.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16833076
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ROBU VitraPOR™
27201
1 2 mL
120.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16893066
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ROBU VitraPOR™
27082
2 0.8 mL
120.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass 3.3
5/Pk.