Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel, According to Pregl
Micro-Filter Funnel for small volumes.
153.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 4 mL |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
Quantità | 5/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16873076
|
ROBU VitraPOR™
28042 |
2 |
153.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16863076
|
ROBU VitraPOR™
28041 |
1 |
153.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16853076
|
ROBU VitraPOR™
28040 |
0 |
153.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
4 mL | |
Borosilicate Glass 3.3 | |
5/Pk. |