Learn More
Hecht Karl™ Micro Hematocrit Capillaries
Codice prodotto. 10718472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10718472 10Pack pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10718472 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 40563010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.47€
    2.35€ / pezzi 100
    Risparmia 2.12€
    47% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Order Info
LengthMetricTube
Specifica
Product Type Capillary Tube
Diametro (sistema metrico) interno 1.1 to 1.2 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hematocrit Centrifuges
Quantità 10Pack
Da utilizzare con (applicazione) Hematocrit centrifuges
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm