Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
Marca: Fisherbrand™
593.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.67000kg
Descrizione
- Micro-Insert
- For use with Small Opening Vials
- Clear
- Glass
Specifica
Micro Insert | |
5 mm | |
0.2 mL | |
<1 μL | |
29 mm |
Clear | |
Glass | |
Micro Sampling | |
Conical with Polymer Spring | |
10 x 100 |