Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Codice prodotto. 11762428 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
0.25 mL
0.3 mL
Altezza (sistema metrico):
27.5 mm
29 mm
31 mm
Volume (sistema metrico) residuo:
<1 μL
<2 μL
<8 μL
1 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Volume (sistema metrico) residuo Dimensione della confezione
11762428 0.2 mL 31 mm <1 μL pezzi 1000
11861653 0.25 mL 31 mm <2 μL pezzi 1000
11772428 0.3 mL 31 mm <8 μL pezzi 1000
11858951 0.2 mL 29 mm <1 μL pezzi 1000
11848951 0.2 mL 27.5 mm 1 μL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11762428
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
  • Micro-Insert
  • For use with Small Opening Vials
  • Clear
  • Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro Insert
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Micro Sampling
Volume (sistema metrico) residuo <1 μL
Stile della base Conical Bottom
Quantità 10 x 100
Altezza (sistema metrico) 31 mm