Learn More
Fisherbrand™ Microinserto in vetro trasparente per fiala con imboccatura larga
Codice prodotto. 11752418 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 ml
0.34 mL
0.35 mL
0.5 mL
Altezza (sistema metrico):
29 mm
29 mm
31 mm
Volume (sistema metrico) residuo:
<4 μL
<8 μL
4 μL
< 4 µl
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Volume (sistema metrico) residuo Dimensione della confezione
11752418 0.34 mL 31 mm 4 μL pezzi 1000
11777557 0.35 mL 31 mm <4 μL pezzi 1000
11762418 0.5 mL 31 mm <8 μL pezzi 1000
11889120 0.34 mL 31 mm <4 μL pezzi 1000
11805863 0.3 ml 29 mm < 4 µl pezzi 1000
11878951 0.3 ml 29 mm <4 μL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11752418
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiale con imboccatura larga richiedono inserti con un diametro di 6 mm.
Wide opening vials require Inserts with 6mm diameter.
  • Micro-Insert
  • For use with Wide Opening Vials
  • Clear
  • Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Glass
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 0.34 mL
Da utilizzare con (applicazione) Micro Sampling
Tipo di inserto Inserts for HPLC and GC Vials
Tipo di imballaggio 10 Packs of 100
Volume (sistema metrico) residuo 4 μL
Stile della base Conical
Volume (sistema metrico) totale 0.34 mL
Quantità 1000
Volume (Metric) Usable 0.25 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Wide Opening Vial
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Altezza (sistema metrico) 31 mm
Product Type Insert