Learn More
Fisherbrand™ Microinserto in vetro trasparente per fiala con imboccatura larga
Codice prodotto. 11762418 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 ml
0.34 mL
0.35 mL
0.5 mL
Altezza (sistema metrico):
29 mm
29 mm
31 mm
Volume (sistema metrico) residuo:
<4 μL
<8 μL
4 μL
< 4 µl
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Volume (sistema metrico) residuo Dimensione della confezione
11762418 0.5 mL 31 mm <8 μL pezzi 1000
11777557 0.35 mL 31 mm <4 μL pezzi 1000
11752418 0.34 mL 31 mm 4 μL pezzi 1000
11889120 0.34 mL 31 mm <4 μL pezzi 1000
11805863 0.3 ml 29 mm < 4 µl pezzi 1000
11878951 0.3 ml 29 mm <4 μL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11762418
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiale con imboccatura larga richiedono inserti con un diametro di 6 mm.
Wide opening vials require Inserts with 6mm diameter.
  • Micro-Insert
  • For use with Wide Opening Vials
  • Clear
  • Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro Insert
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Da utilizzare con (applicazione) Micro Sampling
Volume (sistema metrico) residuo <8 μL
Stile della base Conical Bottom
Quantità 10 x 100
Altezza (sistema metrico) 31 mm