Learn More
Macherey-Nagel™ Micro Insert Vials
Codice prodotto. 12764172 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12764172 Clear pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12764172 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702825
In stock
Cost effective and simple inserts for wide opening vials reduce volume just by the smaller diameter.
  • For use with 1.5 mL wide opening vials
  • Flat bottom
  • Clear glass
  • For GC and HPLC micro-sampling applications
Specifica
Descrizione Glass Micro Insert Vials
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) GC and HPLC
Stile della base Fondo piatto
Volume (Metric) Usable 0.3 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) All Autosamplers Using 1.5 mL Wide Opening Vials
Altezza (sistema metrico) 31 mm