Learn More
Cole-Parmer™ Soluzione detergente Micro-Ninety™
Codice prodotto. 12061699 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12061699 1 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12061699 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1810005
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this concentrated cleaning solution for critical applications. Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Cleaning Solution cleans glass, most metals, plastic, rubber, fabric and is safe for all ultrasonic cleaners.
  • A mild, yet powerful, free-rinsing cleaner for use in critical cleaning and general purpose applications
  • Radioactive contaminants will not reduce cleaning capability
  • Removes most biological materials
  • Solution works at any concentration and rinses clean; most applications require only 1.25 to 2.5 fluid ounces per gallon of water
  • Solution is environmentally friendly
  • Contains no phosphates, CFCs, ODCs or borates
  • It safely replaces chromic acid to remove protein from glassware
  • Note: Do not use on zinc, magnesium or aluminum 
Specifica
Forma Liquido
pH 9.5
Aspetto Yellow
Punti di ebollizione 100°C
Tipo di contenitore Flacone
Volume (sistema metrico) 1 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • micro-90 concentrared cleaning solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4