Learn More
Cole-Parmer™ Soluzione detergente Micro-Ninety™
Codice prodotto. 15174626 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 l
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15174626 1 l pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15174626 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1810004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    344.61€ / pezzi 12
    Risparmia 19.39€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Use this concentrated cleaning solution for critical applications. Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Cleaning Solution cleans glass, most metals, plastic, rubber, fabric and is safe for all ultrasonic cleaners.
  • A mild, yet powerful, free-rinsing cleaner for use in critical cleaning and general purpose applications
  • Radioactive contaminants will not reduce cleaning capability
  • Removes most biological materials
  • Solution works at any concentration and rinses clean; most applications require only 1.25 to 2.5 fluid ounces per gallon of water
  • Solution is environmentally friendly
  • Contains no phosphates, CFCs, ODCs or borates
  • It safely replaces chromic acid to remove protein from glassware
  • Note: Do not use on zinc, magnesium or aluminum 
Specifica
Forma Liquido
pH 9.5
Aspetto Yellow
Punti di ebollizione 100°C
Tipo di contenitore Flacone
Volume (sistema metrico) 1 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • micro 90 concentrated cleaning solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4