Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes
Codice prodotto. 10089052
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10089052 230 mm Pezzo
10333243 60 mm Pezzo
10661474 100 mm Pezzo
11394213 130 mm Pezzo
11324213 180 mm Pezzo
15529541 40 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10089052 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51343161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    362.52€ / pezzi 1
    Risparmia 64.48€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
pH electrodes designed for small sample volumes or for measuring in small containers.
InLab Semi-Micro-L
  • Asta robusta con diametro 6 mm
  • Extra lunga
  • Specialista 2 in 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore S7 a vite
Giunzione Ceramica
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH combinato
Tipo di soluzione di riempimento 3mol/L KCl
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni di pH nei recipienti a collo piccolo o stretto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Riferimento interno ARGENTHAL con trappola Ag+
Membrana U-Glass
Modello InLab™ Semi-Micro-L
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio 3mol/L KCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 9.05 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.23 in.
Diametro (sistema metrico) 6 mm