Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes
Codice prodotto. 10333243
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10333243 60 mm Pezzo
10089052 230 mm Pezzo
10661474 100 mm Pezzo
11394213 130 mm Pezzo
11324213 180 mm Pezzo
15529541 40 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10333243 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51343160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00€
    364.32€ / pezzi 1
    Risparmia 71.68€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
pH electrodes designed for small sample volumes or for measuring in small containers.
InLab Micro
  • Asta sottile con diametro 3 mm
  • Diaframma in ceramica tipo Z, dimensione pori 0.9 μm
  • Specialista 2 in 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore S7 a vite
Giunzione Ceramica
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo pH Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento 3mol/L KCl
Da utilizzare con (applicazione) Misurazioni di pH nei recipienti più piccoli utilizzati in laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Include ISM Temperature Probe
Riferimento interno ARGENTHAL con trappola Ag+
Membrana U-Glass
Modello InLab™ Micro
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio 3mol/L KCl
Lunghezza (sistema imperiale) 2.36 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) 3 mm