Learn More
Usbeck™ Micro Spatula Spoon
Descrizione
- Stainless steel
- Rigid
- Width of blade: 5mm
- Width of spoon 5mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Micro Spoon Spatula |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |