Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Codice prodotto. 16316911 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Large, 8.5/9
Large, 9.5/10
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Small, 5.5/6
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16316911 Medium, 7.5/8 pezzi 100
16396901 X-Small, 5.5/6 pezzi 100
16306911 Small, 6.5/7 pezzi 100
16326911 Large, 8.5/9 pezzi 100
16336911 Large, 9.5/10 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16316911 Fornitore Ansell N. del fornitore 700113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    7.36€ / pezzi 100
    Risparmia 5.24€
    41% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Medium, 7.5/8
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm