Descrizione
- Superior barrier protection and puncture resistance
- Chlorinated inner surface for ease of donning
- Protects from latex Type I allergy and minimizes chemical Type IV allergy
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA |
| Chemotherapeutic Rated | Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k) |
| Chlorinated | Yes |
| Accelerator Free | Yes |
| Applicazioni | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 4.7 mil |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?