Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves
Codice prodotto. 17803752 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17803752 X-Large pezzi 100
17863702 X-Small pezzi 100
17843802 Small pezzi 100
17823802 Medium pezzi 100
17803642 Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17803752 Fornitore Ansell N. del fornitore 313029100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.80€
    10.09€ / pezzi 100
    Risparmia 1.71€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves feature a thin, yet durable nitrile construction to provide healthcare professionals the reliable protection and tactility they need. These gloves are approved for chemotherapy use.
  • Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
  • Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
  • Approved for use with chemotherapy drugs
Specifica
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 5.1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Powdered Powder Free
Size X-Large
Quantità 100 Gloves/Box, 10 Boxes/Cs.