Learn More
Fisherbrand™ Microbead Sterilizer
Codice prodotto. 16381328 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150g
300 g
Modello:
Micro Bead Sterilizer, 230V
Tall Micro Bead Sterilizer
Requisiti elettrici:
230 V
230V
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Requisiti elettrici Dimensione della confezione
16381328 300 g Tall Micro Bead Sterilizer 230 V Pezzo
16391328 150g Micro Bead Sterilizer, 230V 230V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16381328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.00€
    668.37€ / pezzi 1
    Risparmia 52.63€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
°
  • Digital control, up to 300°C
  • Sterilizes forceps, needles and other tools
  • Chamber temperature is viewed on large LCD control panel: Outer casing stays cool to the touch
  • Safe for use in hoods
  • Supplied safety cover conderves energy and reduces the heat/ramp rate
  • Glass beads are included
  • Digital control, up to 300°C
  • Sterilizes forceps, needles and other tools
  • Chamber temperature is viewed on large LCD control panel: Outer casing stays cool to the touch
  • Safe for use in hoods
  • Supplied safety cover conderves energy and reduces the heat/ramp rate
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Colore Gray, Blue Accents
Capacità (sistema imperiale) 11 oz.
Capacità (sistema metrico) 300 g
Profondità (sistema metrico) camera 19 cm
Diametro (sistema imperiale) camera 1.6 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 7.5 in.
Diametro (sistema metrico) camera 40 mm
Da utilizzare con (applicazione) Glass Microbeads
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tall Research tools
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 8.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 21.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Modello Tall Micro Bead Sterilizer
Product Type Sterilizer
Temperatura (sistema imperiale) 34°F to 572°F
Temperatura (sistema metrico) 100°C to 300°C
Peso (sistema imperiale) 5.5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.5 kg
Requisiti elettrici 230 V
Altezza (sistema metrico) camera 140 mm
Include 1000g Glass Beads
Materiale Aluminum with Plastic Control Panel
Tensione 230 V