Learn More
Masterflex™ Microbore Tubing
Codice prodotto. 15395408
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.02 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15395408 1.02 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15395408 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0641904
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for general laboratory and pharmaceutical use.
  • For general laboratory and pharmaceutical use, especially with precision injection or dispensing applications.
  • Excellent with low-flow peristaltic pump applications.
  • Extremely flexible.
  • Non toxic.
  • Nonpyrogenic.
  • Biocompatible.
  • Crystal clear.
Specifications
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;NSF-51;NSF-61;3A;Non-Phthalate;USP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.02 mm
Materiale Tygon ND-100-80
Diametro (sistema metrico) esterno 1.78 mm
Overall Length (Metric) 30.5 m
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -31°C
Metodo di sterilizzazione Autoclave, ETO, or gamma irradiation
Colore Clear
Max. Operating Temperature (Metric) 85°C