Learn More
Cole Parmer Microcaps Disposable Glass Micropipettes
Codice prodotto. 15233495 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.25 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15233495 0.25 μL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15233495 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 0795000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.15€
    27.98€ / pezzi 100
    Risparmia 4.17€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Precision-bore glass-capillary tube is topped with a dispensing bulb.
  • Capillary action moves the fluid up the tube.
  • Squeeze the bulb to release fluid.
  • Accurate to ±1% of rated volume.
  • Each pack contains one bulb unit and 100 disposable tubes.
  • Shipping weight 1 lb. (0.5 kg).
Specifica
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.25 μL
Quantità 100/Pk.