Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10326924 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore A-2-MTP
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore
senza rotore
Tipo di unità di controllo:
Keypad
Rotary Knob
Tastierino
manopole rotanti
Modello:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5430, manopole rotanti
Centrifuge 5430, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Include Tipo di unità di controllo Modello unitSize
10326924 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
10091594 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Tastierino Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
10329443 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
15825073 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Keypad Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana 1 set
15845073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Keypad Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana Pezzo
15865073 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R, manopole rotanti 1 set
15885073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R, manopole rotanti Pezzo
15865063 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Keypad Centrifuge 5430, tastiera a membrana 1 set
15845063 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Keypad Centrifuge 5430, tastiera a membrana Pezzo
16692832 230V/50–60Hz (EU) con rotore A-2-MTP manopole rotanti Centrifuge 5430, manopole rotanti Pezzo
15885063 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Rotary Knob Centrifuge 5430, manopole rotanti 1 set
15805073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430, manopole rotanti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10326924 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5427000410
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 30 x 1.5/2 mL
RCF max 30,130 × g
Refrigerato No
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 25 cm
Livello di rumorosità < 58 dB(A) con rotore F-45-30-11
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri
Temporizzatore da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.2 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 34 cm
Wattage 475 W
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Rotary Knob
Profondità (sistema metrico) 420 mm
Ventilato sì
Net Weight 63.8 lb. (29 kg)
Run Time 30 sec. to 9 hr. 59 min.
Standard EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (refer to manual for more details)
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Modello Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti
Tipo di display grande LCD brillante
Product Type Centrifuge
Temperature Range (Metric) 2°C to 40°C