Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15865073 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore A-2-MTP
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore
senza rotore
Tipo di unità di controllo:
Keypad
Rotary Knob
Tastierino
manopole rotanti
Modello:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5430, manopole rotanti
Centrifuge 5430, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Include Tipo di unità di controllo Modello unitSize
15865073 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R, manopole rotanti 1 set
10326924 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
10091594 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Tastierino Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
10329443 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
15825073 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Keypad Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana 1 set
15845073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Keypad Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana Pezzo
15885073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R, manopole rotanti Pezzo
15865063 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Keypad Centrifuge 5430, tastiera a membrana 1 set
15845063 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Keypad Centrifuge 5430, tastiera a membrana Pezzo
16692832 230V/50–60Hz (EU) con rotore A-2-MTP manopole rotanti Centrifuge 5430, manopole rotanti Pezzo
15885063 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Rotary Knob Centrifuge 5430, manopole rotanti 1 set
15805073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430, manopole rotanti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15865073 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5428000410
Equipment Monthly Promotion
Usa il codice promozionale 28129
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacità 30 x 2 mL
Velocità max 17,500 rpm
RCF max 30,130 x g
Refrigerato sì
Altezza (sistema imperiale) esterno 11.7 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 29 cm
Livello di rumorosità < 54 dB(A) con rotore F-45-30-11
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri
Temporizzatore da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 15 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 38 cm
Wattage 1.050 W
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore
Dimensioni esterne (L x P x A) 380 x 640 x 290 mm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Rotary Knob
Rotore incluso
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2EN 50581 (refer to manual for more details)
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Modello Centrifuge 5430 R, manopole rotanti
Tipo di display grande LCD brillante
Temperature Range (Metric) -11°C to +40°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.