Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16692832 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore A-2-MTP
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore
senza rotore
Tipo di unità di controllo:
Keypad
Rotary Knob
Tastierino
manopole rotanti
Modello:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5430, manopole rotanti
Centrifuge 5430, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Include Tipo di unità di controllo Modello Dimensione della confezione
16692832 230V/50–60Hz (EU) con rotore A-2-MTP manopole rotanti Centrifuge 5430, manopole rotanti Pezzo
10326924 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
10091594 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Tastierino Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
10329443 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
15825073 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Keypad Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana 1 set
15845073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Keypad Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana Pezzo
15865073 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R, manopole rotanti 1 set
15885073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430 R, manopole rotanti Pezzo
15865063 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Keypad Centrifuge 5430, tastiera a membrana 1 set
15845063 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Keypad Centrifuge 5430, tastiera a membrana Pezzo
15885063 230V/50–60Hz (EU) con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore Rotary Knob Centrifuge 5430, manopole rotanti 1 set
15805073 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Rotary Knob Centrifuge 5430, manopole rotanti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 16692832 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5427000178
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
RCF max 30,130 × g
Refrigerato No
Livello di rumorosità < 60 dB(A)
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri
Temporizzatore da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include con rotore A-2-MTP
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo manopole rotanti
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2EN 50581 (refer to manual for more details)
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Modello Centrifuge 5430, manopole rotanti
Tipo di display grande LCD brillante
Product Type Microcentrifughe
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.