Learn More
Brand™ Microcentrifuge Tube 2mL with Locking Lid
Codice prodotto. 15338665 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15338665 2 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15338665 Fornitore Brand™ N. del fornitore 780546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.30€
    28.53€ / pezzi 500
    Risparmia 3.77€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Uniform wall thickness for consistent, repeatable results
  • Ideal for use in research, scientific and other laboratory environments
  • Non-sterile
  • Autoclavable at 120°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 2 mL