Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette da microcentrifuga
Può contenere provette per microcentrifuga da 0.5 ml da una parte e dall'altra provette per microcentrifuga di dimensione compresa tra 1.5 ml e 2.0 ml. 96 pozzetti su ciascun lato per tenere le provette in verticale, in array 8 x 12.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0029
84.99 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.40000kg
Codice prodotto. 15393677
  • 104.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • I colori del rack semplificano l'organizzazione dei campioni e l'identificazione visiva
  • L'indice alfanumerico consente una facile identificazione delle provette
  • Pannello laterale opaco per nastro o etichettatura diretta
  • Le maniglie stampate offrono una presa sicura per il trasporto
  • Utilizzabile per la conservazione in congelatore fino a -80 °C (-112 °F)
  • Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
  • Dimensioni di ingombro (L x P x A): 21.3 x 11.4 x 2.7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16”)
Specifica
Specifica
Rack, microprovetta
No
A 121 °C
Microprovette (96)
96
Microprovette da 1,5 /2,0 ml
-80 °C
213 mm
27 mm
Pannello con lato opaco per etichettatura
8 x 12
Blu
Polipropilene
Rettangolare
5/conf.
213 x 114 x 27 mm
114 mm