Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette da microcentrifuga
Codice prodotto. 12684105
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Blu fluorescente
Colori assortiti
Colori fluorescenti assortiti
Giallo fluorescente
Lavanda
Naturale
Nero
Rosa
Rosa fosforescente
Verde
Dimensione della confezione:
5 confezioni
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
12684105 Colori fluorescenti assortiti pezzi 5
15550062 Naturale 5 confezioni
15353677 Lavanda pezzi 5
15560062 Nero 5 confezioni
15530072 Blu fluorescente 5 confezioni
15560072 Giallo fluorescente 5 confezioni
15570072 Rosa fosforescente 5 confezioni
15373677 Verde pezzi 5
15383677 Rosa pezzi 5
15393677 Blu pezzi 5
15303687 Colori assortiti pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 12684105 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F188450018
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Può contenere provette per microcentrifuga da 0.5 ml da una parte e dall'altra provette per microcentrifuga di dimensione compresa tra 1.5 ml e 2.0 ml. 96 pozzetti su ciascun lato per tenere le provette in verticale, in array 8 x 12.
  • I colori del rack semplificano l'organizzazione dei campioni e l'identificazione visiva
  • L'indice alfanumerico consente una facile identificazione delle provette
  • Pannello laterale opaco per nastro o etichettatura diretta
  • Le maniglie stampate offrono una presa sicura per il trasporto
  • Utilizzabile per la conservazione in congelatore fino a -80°C (-112°F)
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
  • Dimensioni di ingombro (L x P x A): 21.3 x 11.4 x 2.7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifica
Chiusura inclusa No
Autoclavabile A 121 °C
Colore Colori fluorescenti assortiti
Capacità Microprovette (96)
Materiale Polipropilene
Posizioni 96
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microprovette da 1,5 /2,0 ml
Quantità 5/conf.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -80 °C
Dimensioni (L x P x A) 213 x 114 x 27 mm
Lunghezza (sistema metrico) 213 mm
Include Pannello con lato opaco per etichettatura
Product Type Rack, microprovetta
Altezza (sistema metrico) 27 mm
Matrice 8 x 12
Larghezza (sistema metrico) 114 mm