Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga con tappo di blocco a scatto
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Cap Style | Tappo di blocco a scatto |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Colore | Incolore |
| Materiale | Polipropilene |
| Imballaggio | Confezionato singolarmente |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Sì |
| RCF max | 30,000 x g |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Vedi altri risultati |