Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga con tappo di blocco a scatto
Codice prodotto. 15432545 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Incolore
Naturale
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 ml
2,0 ml
RCF max:
26000xG RCF
30,000 x g
RCF 25.000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Capacità (sistema metrico) RCF max Dimensione della confezione
15432545 Incolore Non sterile 1.5 ml 26000xG RCF pezzi 500
15442545 Naturale Non sterile 2,0 ml RCF 25.000 x g pezzi 500
15422545 Incolore Non-sterile 0.5 mL 30,000 x g pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15432545
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le provette per microcentrifuga in polipropilene sono esenti da DNasi, RNasi e pirogeni
Polypropylene microcentrifuge tubes are DNase/RNase and pyrogen free
  • Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
  • Sterilizzabili in autoclave e in grado di sopportare temperature fino a -86 °C
  • Provette graduate disponibili in tre formati: 0,5 ml, 1,5 ml e 2,0 ml
Specifica
Cap Style Tappo di blocco a scatto
Autoclavabile Sì
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Sterilità Non sterile
Graduated Sì
RCF max 26000xG RCF
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Lunghezza (sistema metrico) 39 mm