Learn More
Heathrow Scientific Microcentrifuge Tubes, Natural
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
0.5 mL
1.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 100% polypropylene
- Frosted writing area and a syringe pierceable cap
- Autoclavable
- Disposable
Specifica
Specifica
| Cap Style | Flat |
| Colore chiusura | Natural |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Descrizione | Microcentrifuge Tube |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 40.2 mm |
| N. per confezione | 1000/Pk. |
| Vedi altri risultati |