Learn More
Ansell Microchem™ 4000 Overboots
Codice prodotto. 15586464 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Elastic Opening and Ties
Dimensione della confezione:
100 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Dimensione della confezione
15586464 Elastic Opening and Ties 100 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15586464 Fornitore Ansell N. del fornitore GR40W0040600
In stock
Fits over shoes with EU size 42 to 46 (UK 8-11.) Overboots are constructed from a multi-layer barrier laminate.
  • Double sole design
  • Elasticated opening and tie fastening
  • Ultrasonically welded seams
  • Multi-layer barrier laminate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Fits over Euro sizes 42-46 (UK 8-11)
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Latex Free Yes
Colore Green
Monouso Limited-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Elastic Opening and Ties
Tipo di suola Double Sole Design
Certifications/Compliance (Europe) Category I PPE, 89/686/EEC
Resistenza Chemical-resistant
Product Type Boot Covers
Quantità 100/Pk