Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifuga MicroCL 21
Codice prodotto. 17845537 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Dual Row 18 x 2.0/0.5mL rotor with screw-on lid
Rotore da 24 x 1,5/2,0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Tensione Dimensione della confezione
17845537 Dual Row 18 x 2.0/0.5mL rotor with screw-on lid 230 V Pezzo
10112074 Rotore da 24 x 1,5/2,0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17845537 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75002549
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Applicazioni di ricerca di alto livello che richiedono prestazioni di microcentrifugazione fino a 21,100xg.
Risparmio di tempo con la rapida lavorazione dei campioni delle microcentrifughe Thermo Scientific MicroCL 21, che offrono produttività, versatilità, sicurezza e convenienza in uno strumento da laboratorio compatto e facile da utilizzare. I leggeri rotori per microcentrifuga sono studiati per garantire un'accelerazione fino a 21,100 xg in appena 12 secondi.
Features:
  • Exceptional acceleration of up to 21,000xg in as little as 12 seconds
  • Choose from 7 optional microcentrifuge rotors to find the ideal fit for your application
    • Outstanding corrosion resistance with lightweight engineered polymer rotors
    • Standard rotor runs 24 microcentrifuge tubes in a single row, from 1.5 to 2.0 mL tubes to mini-preps and spin columns
    • Ergonomic one-click rotor opening and closing, as well as transparent design for added safety and convenience with Thermo Scientific ClickSeal biocontainment lids
    • Eliminate the need for adapters with unique dual row rotor
  • Simplify operation with intuitive controls, easy-to-read displays and fast one-click centrifuge lid closure
  • Sleek, lightweight, space-saving design
  • Durable and easy to clean and maintain
  • Quiet performance promotes a safe, stress-free environment
  • Conforms to the latest clinical and safety standards, including 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 24 x 1.5/2 mL
Velocità max 14,800 rpm
RCF max 21,100 x g
Livello di rumorosità 56 dB(A)
Certificazione/Conformità CSA, CE e IVD
Include Dual Row 18 x 2.0/0.5mL rotor with screw-on lid
Descrizione MicroCL 21 Centrifuge, Ventilated
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Warranty 2 Years
Refrigerato No
Run Time 1 to 99 min. (1 min. increments); HOLD
Standard IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale)
Dimensioni (A P Diam.) 8.9 x 9.6 x 13.8 in. (22.5 x 24.3 x 35.2 cm)
Net Weight 23.1lb. (10.5 kg)
Product Line Thermo Scientific
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Rotore Dual Row 18 x 2/0.5 mL Rotor with Screw-On Lid
Product Type Centrifuga da banco
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.