Specifica
| Materiale o nome chimico | Microcrystallline cellulose powder |
| Colore | White |
| CAS | 9004-34-6 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 0.986 |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.14 |
| Percent Purity | 97 to 102% |