Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17601036
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17601036 X-Small pezzi 100
17833612 Small pezzi 100
17611036 Small pezzi 100
17853792 Medium pezzi 100
17621036 Medium pezzi 100
17823692 Large pezzi 100
17631036 Large pezzi 100
17893802 X-Large pezzi 100
17818331 2X-Large pezzi 90
17641036 X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17601036 Fornitore Ansell N. del fornitore 92134060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.30€
    9.36€ / pezzi 100
    Risparmia 1.94€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Guanto monouso di nitrile con dita testurizzate
  • Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6319, CE 0493, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Contact, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 4.3 mil.
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size X-Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.0043 in.
Spessore (sistema metrico) 0.11 mm