Learn More
Ansell Guanti in nitrile monouso Microflex™ serie 93-852
Codice prodotto. 15549471
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5.5/6
6,5 - 7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15549471 7.5/8 pezzi 100
15529471 5.5/6 pezzi 100
15539471 6,5 - 7 pezzi 100
15559471 8.5/9 pezzi 100
15569471 9.5/10 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15549471 Fornitore Ansell N. del fornitore 93852080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Fornisce uno sfondo a contrasto per l'identificazione di materiali di colore più chiaro. I guanti monouso in nitrile Ansell Edmont™ Microflex™ serie 93-852 hanno un colore distinto per mascherare le macchie per applicazioni speciali.
  • Guanti in nitrile monouso
  • Maggiore resistenza alla trazione rispetto agli standard ASTM D6319 e EN 455 per un movimento libero e confortevole delle mani
  • Interamente testurizzato
  • La formula non schiumogena offre una presa salda anche con la manipolazione di oggetti bagnati
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Senza talco
  • Prevengono allergie cutanee di tipo I, irritazioni cutanee e secchezza
Applicazioni:
  • Test/misurazioni analitiche
  • Biotecnologie
  • Processi di filtrazione
  • Trattamento degli alimenti
  • Analisi di laboratorio
  • Test di laboratorio
  • Attività di assemblaggio leggere
  • Assemblaggio leggero di componenti oliati
  • Manutenzione e pulizia leggere
  • Lavori meccanici
  • Officine di verniciatura e verniciatura a spruzzo
  • Produzione farmaceutica
  • Protezione da sangue e altri fluidi corporei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003
Chlorinated Yes
Descrizione Presa agevolata: Superficie antiscivolo
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Colore Nero
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 0.0059 in.
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0057 in.
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 7.5/8
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.15 mm
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Stile polso guanto Con bordino
Tipo di imballaggio 100 guanti per erogatore, 10 erogatori per collo spedizione, 1000 guanti per collo spedizione
Serie 93-852
Lunghezza (sistema metrico) 24.5 cm