Learn More
Ansell Guanti in nitrile monouso Microflex™ serie 93-852
Codice prodotto. 15569471
Cambia vista
Click to view available options
Size:
5.5/6
6,5 - 7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15569471 9.5/10 pezzi 100
15529471 5.5/6 pezzi 100
15539471 6,5 - 7 pezzi 100
15549471 7.5/8 pezzi 100
15559471 8.5/9 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15569471 Fornitore Ansell N. del fornitore 93852100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.30€
    14.74€ / pezzi 100
    Risparmia 8.56€
    36% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fornisce uno sfondo a contrasto per l'identificazione di materiali di colore più chiaro. I guanti monouso in nitrile Ansell Edmont™ Microflex™ serie 93-852 hanno un colore distinto per mascherare le macchie per applicazioni speciali.
  • Guanti in nitrile monouso
  • Maggiore resistenza alla trazione rispetto agli standard ASTM D6319 e EN 455 per un movimento libero e confortevole delle mani
  • Interamente testurizzato
  • La formula non schiumogena offre una presa salda anche con la manipolazione di oggetti bagnati
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Senza talco
  • Prevengono allergie cutanee di tipo I, irritazioni cutanee e secchezza
Applicazioni:
  • Test/misurazioni analitiche
  • Biotecnologie
  • Processi di filtrazione
  • Trattamento degli alimenti
  • Analisi di laboratorio
  • Test di laboratorio
  • Attività di assemblaggio leggere
  • Assemblaggio leggero di componenti oliati
  • Manutenzione e pulizia leggere
  • Lavori meccanici
  • Officine di verniciatura e verniciatura a spruzzo
  • Produzione farmaceutica
  • Protezione da sangue e altri fluidi corporei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003
Descrizione Presa agevolata: Superficie antiscivolo
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Nero
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 9.5/10
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.12 mm
Stile polso guanto Con bordino
Tipo di imballaggio 100 guanti per erogatore, 10 erogatori per collo spedizione, 1000 guanti per collo spedizione
Serie 93-852
Lunghezza (sistema metrico) 24.5 cm