Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis Orange Nitrile Gloves
Codice prodotto. 30259547 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30259547 7 pezzi 100
30259532 8 pezzi 100
30259525 9 pezzi 100
30259518 10 pezzi 100
30259516 11 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30259547 Fornitore Ansell N. del fornitore 93256070
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis Orange Nitrile Gloves are latex-free and ideal for general industrial applications.
  • Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
  • High visibility orange color to increase visibility while working
  • Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Hi-vis Orange
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 7
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.1 to 6.3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.13 to 0.15 mm