Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Guanto di protezione antistatica - Nero
Codice prodotto. 17895836
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17895836 7 pezzi 100
17815846 8 pezzi 100
17825846 9 pezzi 100
17805846 10 pezzi 100
17885836 11 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17895836 Fornitore Ansell N. del fornitore 94242070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    30.34€ / pezzi 100
    Risparmia 15.66€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Guanto di protezione antistatica: Protezione eccezionale contro le scariche elettrostatiche. Bassa resistenza verticale: inferiore a 108 Ω.TNT™ Chemical Splash Resistance Technology: protezione chimica migliorata.
  • I primi guanti monouso Ansell di protezione antistatica: I guanti MICROFLEX™ 94-242 riducono il rischio di scarica elettrostatica, che può essere causa di combustione spontanea in ambienti atmosferici esplosivi.
  • Bassa resistenza verticale: formulazione proprietaria di nitrile infusa con un materiale tecnico che incanala l'elettricità attraverso il polimero del guanto, per una bassa resistenza verticale. inferiore a 108 Ω.
  • Protezione avanzata: Realizzati con TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, per una protezione chimica morbida e di lunga durata contro un'ampia gamma di sostanze chimiche.
  • Compatibili touchscreen: offre capacità capacitive e resistive touchscreen nell'operare su dispositivi elettronici industriali.
  • Visibilità migliorata: Il colore nero assicura un contrasto con polvere potenzialmente combusitbile e, al tempo stesso, nasconde la presenza di macchie, sporcizia e olio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
ASTM F739 No
Materiale parte posteriore Nitrile
Certifications/Compliance (Europe) Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Yes
Descrizione Disposable static dissipative gloves
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Coating Material Uncoated
Colore Black
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Hand Ambidestri
Uso per laboratorio/camera controllata Industrial Gloves, Laboratory Gloves
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type ESD Gloves
Size 7
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 4.7 to 6.2 in.
Spessore (sistema metrico) 12 to 16 cm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
FDA 510 (k) No
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Handling chemicals and cleaning materials Handling of tools Equipment, maintenance and repair Food processing and handling Unpacking of bulk goods Product shipping, transport and delivery Packaging and labeling Oil, fluids and filter change Inspection of parts, equipment
Sesso Unisex
Stile polso guanto Con bordino
Rivestimento interno Unlined
Modello 94-242
Resistente a Electrostatic discharge; Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24.5 cm