Learn More
Ansell Guanti ergonomici monouso Microflex™ in neoprene
Codice prodotto. 15509461
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
piccolo
medio
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15509461 Large pezzi 100
15519461 X-Large pezzi 100
15579451 X-Small pezzi 100
15589451 piccolo pezzi 100
15599451 medio pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15509461 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 73847090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50€
    22.02€ / pezzi 100
    Risparmia 11.48€
    34% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
La formulazione in neoprene morbido e flessibile garantisce un elevato comfort anche se indossati per lunghi periodi, consentendo al contempo una maggiore sensibilità tattile. I guanti Microflex 73-847 riducono lo sforzo muscolare e l'affaticamento delle mani, offrendo una migliore capacità di presa in condizioni umide.
  • Provide a more comfortable wear for longer periods
  • Textured fingers ensure a strong and secure grip
  • Deliver excellent wet and dry grip
  • Made without natural rubber proteins and powder to help protect workers from allergies, skin irritation and dryness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificazione/Conformità ISO 13485, PPED 89/686/EEC CATEGORY III, COMPLEX DESIGN, EN374-3, EN374-2 LEVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420
Applicazioni Laboratory
Colore Green
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Neoprene
Powdered Powder Free
Product Type Neoprene Gloves
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.1 mil
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello 73-847
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 100 Pk.
Forza di trazione 18 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 245 mm
Larghezza (sistema metrico) 106 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.