Learn More
Ansell Edmont™ Guanti ergonomici monouso Microflex™ in neoprene
Codice prodotto. 15579451
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
piccolo
medio
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15579451 X-Small pezzi 100
15509461 Large pezzi 100
15519461 X-Large pezzi 100
15589451 piccolo pezzi 100
15599451 medio pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15579451 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore 73847060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50€
    22.02€ / pezzi 100
    Risparmia 11.48€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La formulazione in neoprene morbido e flessibile garantisce un elevato comfort anche se indossati per lunghi periodi, consentendo al contempo una maggiore sensibilità tattile. I guanti Microflex 73-847 riducono lo sforzo muscolare e l'affaticamento delle mani, offrendo una migliore capacità di presa in condizioni umide.
  • Provide a more comfortable wear for longer periods
  • Textured fingers ensure a strong and secure grip
  • Deliver excellent wet and dry grip
  • Made without natural rubber proteins and powder to help protect workers from allergies, skin irritation and dryness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13485, PPED 89/686/EEC CATEGORY III, COMPLEX DESIGN, EN374-3, EN374-2 LEVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420
Applicazioni Laboratory
Colore Green
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Neoprene
Powdered Powder Free
Product Type Neoprene Gloves
Size X-Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello 73-847
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 100 Pk.
Forza di trazione 18 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 245 mm
Larghezza (sistema metrico) 76 mm