Learn More
Ansell Edmont™ Guanti ergonomici monouso Microflex™ in neoprene
Codice prodotto. 15589451
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
piccolo
medio
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15589451 piccolo pezzi 100
15509461 Large pezzi 100
15519461 X-Large pezzi 100
15579451 X-Small pezzi 100
15599451 medio pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15589451 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore 73847070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50€
    22.09€ / pezzi 100
    Risparmia 11.41€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La formulazione in neoprene morbido e flessibile garantisce un elevato comfort anche se indossati per lunghi periodi, consentendo al contempo una maggiore sensibilità tattile. I guanti Microflex 73-847 riducono lo sforzo muscolare e l'affaticamento delle mani, offrendo una migliore capacità di presa in condizioni umide.
  • Possono essere indossati con comodità più a lungo
  • Le dita con finitura antiscivolo garantiscono una presa ferma e sicura
  • Presa eccellente in condizioni di asciutto e di bagnato
  • Senza proteine della gomma naturale e senza talco per evitare allergie, irritazione e secchezza cutanea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13485, PPED 89/686/CEE categoria III, dispositivo di protezione complesso, EN374-3, EN374-2 livello 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420
Applicazioni Laboratory
Colore Verde
Monouso
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Neoprene
Powdered Senza talco
Product Type Neoprene Gloves
Size piccolo
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello Da 73 a 847
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità Confezione da 100
Forza di trazione 18 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 245 mm
Larghezza (sistema metrico) 86 mm